Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Tubus™
Código de producto. p-8014589
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 cm
80 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10515423 40 cm 1 PCS
10786445 80 cm 1 PCS
2 options
Código de producto. 10515423
Marca: Buerkle™ 53820040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tomamuestras Buerkle™ Tubus™ hace posible la renovación de las cargas a granel si los alimentos.
  • Para productos a granel de grano grueso
  • Fabricado en acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
  • Geometría especial de la punta
  • Corresponde a la norma ISTA para longitudes de semillas de 10 mm (trigo, avena) y 5 mm (lino, vezas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras Tubus
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Norma DIN ISTA
Para utilizar con (aplicación) Productos a granel, productos alimenticios
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 40 cm