Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con aprobación de la FDA L/S™ Viton™
Product Code. 11730469
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
25
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tamaño de los tubos unitSize
11730469 16 cada uno
11700459 13 cada uno
11720469 14 cada uno
11740469 25 cada uno
4 options
Product Code. 11730469
Brand: Masterflex™ 9641216
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Se extruye con precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de flujo y repetibilidad. Los tubos para bombas con aprobación de la FDA Masterflex™ L/S™ Viton™ son ideales para aplicaciones en las que se necesita compatibilidad con FDA y productos químicos.
Se extruye con precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de flujo y repetibilidad. Los tubos para bombas con aprobación de la FDA Masterflex™ L/S™ Viton™ son ideales para aplicaciones en las que se necesita compatibilidad con FDA y productos químicos.
  • Tubos de color negro opaco
  • Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
  • Buena resistencia química
  • Conforme a la FDA y a la ADCF
  • Se suministran 7,6 m por paquete
Specifications
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Descripción FH 13y FH 30 tubos para bombas peristálticas
Diámetro interior (imperial) 1/8 pulg
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Caucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)
Diámetro exterior (imperial) 0,62 in, 16 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con Tamaño de tubo 16
Para utilizar con (aplicación) Similares a Viton 06412 pero con el cumplimiento de los reglamientos y normas de la FDA Perfecto para las aplicaciones de alimentos y laboratorios cuando se requiere de cumplimiento con la FDA Excelente resistencia química. Resistente a corrosivos, solventes y aceites a temperaturas elevadas. Baja permeabilidad a los gases.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -25 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -32 °C
Propiedades de resistencia Ácidos, alcalinos, disolventes orgánicos (variable, probar antes de usar)
Tamaño de los tubos 16
Caudal De 11 a 54 ml/min
Método de esterilización Esterilice mediante un horno de circulación de aire caliente a 249 ┬░C durante 16 horas
Permeabilidad a los gases CO2: 76 a 79; H2: ----; O2: 13 a 15; N2: 4,3
Limitaciones Vida limitada de bombeo
Color Negro opaco
Presión máxima 1 bar
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Tipo de producto FDA Viton