Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión L/S™, PharMed™ BPT
Código de producto. p-8000836
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Diámetro interior (imperial):
1/16 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/16 pulg
3/8 pulg
Material:
PharMed BPT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Diámetro interior (imperial) Material unitSize
11852603 13 1/16 pulg PharMed BPT 1 PCS
11862603 14 1/16 pulg PharMed BPT 1 PCS
11872603 16 1/8 pulg PharMed BPT 1 PCS
11892603 17 1/4 pulg PharMed BPT 1 PCS
11802613 18 3/8 pulg PharMed BPT 1 PCS
11882603 25 3/16 pulg PharMed BPT 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11852603 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0650813
Utilice estos tubos para trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos de precisión Masterflex™ L/S™, PharMed™ BPT, resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. Aptos para muestras sensibles a la luz.
Utilice estos tubos para trabajos con cultivos celulares y de tejidos y para aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión PharMed™ BPT L/S™ resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
Los tubos de bomba Masterflex™ L/S™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S™, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible. Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
  • Aplicaciones: Trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
  • Características: No tóxicos; no hemolíticos; permeabilidad extremadamente baja; resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites animales y vegetales; termosellables, soldables y moldeables. Beige opaco.
  • Certificaciones: Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y EP. Los tubos se fabrican conforme a GMP.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; Farmacopea Europea (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600; REACH, compatible con RoHS
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material PharMed BPT
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de cultivo celular y de tejidos y usos farmacéuticos, también recomendable para muestras sensibles a la luz
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Beige opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas