Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión L/S™, PharMed™ BPT
Código de producto. 11882603
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Diámetro interior (imperial):
1/16 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/16 pulg
3/8 pulg
Material:
PharMed BPT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos Diámetro interior (imperial) Material unitSize
11882603 25 3/16 pulg PharMed BPT 1 PCS
11852603 13 1/16 pulg PharMed BPT 1 PCS
11862603 14 1/16 pulg PharMed BPT 1 PCS
11872603 16 1/8 pulg PharMed BPT 1 PCS
11892603 17 1/4 pulg PharMed BPT 1 PCS
11802613 18 3/8 pulg PharMed BPT 1 PCS
6 options
Código de producto. 11882603
Marca: Masterflex™ 0650825
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos de precisión Masterflex™ L/S™, PharMed™ BPT, resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. Aptos para muestras sensibles a la luz.
Utilice estos tubos para trabajos con cultivos celulares y de tejidos y para aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión PharMed™ BPT L/S™ resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
Los tubos de bomba Masterflex™ L/S™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S™, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible. Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
  • Aplicaciones: Trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
  • Características: No tóxicos; no hemolíticos; permeabilidad extremadamente baja; resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites animales y vegetales; termosellables, soldables y moldeables. Beige opaco.
  • Certificaciones: Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y EP. Los tubos se fabrican conforme a GMP.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 3/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material PharMed BPT
Diámetro exterior (imperial) 0,98 in, 25 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de cultivo celular y de tejidos y usos farmacéuticos, también recomendable para muestras sensibles a la luz
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 25
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 3/16 pulg
Método de esterilización Esterilice mediante un horno de circulación de aire caliente a 249 ┬░C durante 16 horas
Altura (métrico) 8,8 m
Color Beige opaco
Presión máxima 35 psi
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 132 °C
Tipo de producto Tubos de bombas