missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Tubing Connectors Elbow
Descripción
- Elbow-shaped fitting made of PTFE with two connectors for elastic tubing (e.g. Viton™, Tygon™, silicone).
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro exterior (imperial) | 4,5 mm |
| Longitud global (métrico) | 19.5 mm |
| Color | White |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?