Learn More
BOLA Tubing Connectors Elbow
Código de producto. 10777112
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
4,5 mm
6,8 mm
9 mm
11 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10777112 4,5 mm cada uno
10517101 6,8 mm cada uno
10689401 9 mm cada uno
10439381 11 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10777112
Marca: BOLA D57402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubing Connectors Elbow PTFE
  • Elbow-shaped fitting made of PTFE with two connectors for elastic tubing (e.g. Viton™, Tygon™, silicone).
  • Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro exterior (imperial) 4,5 mm
Longitud global (métrico) 19.5 mm
Color White