Learn More
Masterflex™ Reductor concéntrico de abrazadera sanitaria
Descripción
- Determine qué tipo de conector requiere su aplicación contactando con la asistencia técnica gratuita para aplicaciones
- Líder en el mercado a escala mundial de los materiales de mayor compatibilidad química
- Soluciones de un solo uso de configuración personalizada para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y las configuraciones están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para productos individuales, paquetes y kits son fáciles de solicitar y entregar
- Cumple con los requisitos para uso farmacéutico de la Clase IV de la Farmacopea estadounidense, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y 3 normas sobre el contacto con alimentos
- Todos los accesorios son compatibles con conexiones Tri-Clamp™
- Excelente resistencia química; características de lixiviación baja
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Reductor sanitario concéntrico de PP , Ladish de 25,4 mm (1 pulgadas) × abrazadera de tamaño pequeño de 19,05 mm (3/4 pulgadas) |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | 15 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | − 9 °C |
| Propiedades de resistencia | Resistencia química |
| Puerto de salida | Sanitario |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno (EtO) |
| Material (sello) | Polipropileno |
| Presión máxima | 8,61 bar (125 psi) en condiciones ambientales si se usa una abrazadera de plástico de estilo de unión real |
| Max. Operating Temperature (English) | 180 °F |
| Mostrar más |