Learn More
Macherey-Nagel™ Tubing Adapter
Código de producto. p-8012436 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Columna de polipropileno de 1, 3 y 6 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra
Columnas de polipropileno de 15, 45 y 70 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10371242 Columna de polipropileno de 1, 3 y 6 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra paquete de 4
10448981 Columnas de polipropileno de 15, 45 y 70 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra paquete de 4
2 options
Código de producto. 10371242
Marca: Macherey-Nagel™ 730243
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adapter for SPE tubes and vacuum manifolds
Colector de vacío CHROMABOND™ para la preparación simultánea de hasta 12 muestras El colector consta de una cabina de vidrio rectangular con indicador de vacío y una tapa de polipropileno, que puede contener las columnas o los cartuchos. Las válvulas reemplazables de la tapa permiten el control individual del vacío para cada columna de extracción en fase sólida, si es necesario. La cabina está equipada con un rack variable con particiones intercambiables, que aceptan una amplia variedad de recipientes como tubos de ensayo, matraces de medición, viales de centelleo, viales para muestreadores automáticos, viales de plástico y muchos más. El vacío en la cámara se puede ajustar con la válvula de control y leerse en el indicador.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columna de polipropileno de 1, 3 y 6 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra
Tipo Adaptadores de tubos
Cantidad 4/pack