Learn More
Palintest™ Tubo de ensayo de reactivo para COD con mercurio para muestras de cloruro moderado
Descripción
- Esta formulación sin mercurio se recomienda para uso general
- La formulación de sulfato de mercurio (M) se ofrece para su uso en procedimientos estándar que requieren la supresión de interferencias debidas a niveles moderados de cloruro
- La formulación de cloruro elevado (2M) ofrece niveles mucho más altos de supresión de cloruro y es adecuada para trabajar con muestras con niveles de cloruro muy altos
- La nueva formulación de M/C con sulfato de mercurio es específicamente adecuada para su uso en instrumentos que no sean Palintest™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras con contenido moderado de cloruro, como demanda química de oxígeno (COD) |
| Para utilizar con (equipo) | Fotométrico o espectrofotómetro UV Vis |
| Incluye | Demanda química de oxígeno (COD) |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 0 a 150 mg/l |
| Tipo | Tubo de reactivo para COD |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- COD 150/M
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P391-Recoger el vertido.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, mercuric sulphate, silver sulphate, potassium dichromate