Descripción
- Excepto los tapones de polietileno, todo el conjunto, tubos y gradilla de polipropileno, es esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 min
- Compatibles con microplacas estándar y adecuados para utilizarse con pipetas multicanal
- Tamaño de los tubos: 8,8 mm de diámetro exterior, 45 mm de altura. Ideales para ensayos biológicos, como PCR*, estudios de captación celular, RIA y EIA.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 1.2mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para ensayos biológicos, como PCR, estudios de captación celular, RIA y EIA. |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| N.° por paquete | Paquete de 960 |
| Envase | 10 unidades con 96 tubos individuales |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 121 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |