Learn More
Labconco™ Tubos con vástagos para sistemas de evaporación RapidVap™ N2
Código de producto. 11741569 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 mL
1,5 mL
2,0 ml
170 mL
Cantidad:
8/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
11741569 2,0 ml 8/paq. paquete de 8
11731569 1,5 mL 8/paq. paquete de 8
11721569 0,5 mL 8/paq. paquete de 8
11761569 170 mL 8/paq. paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11741569 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7913808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de vidrio de borosilicato para su uso con sistemas de evaporación Labconco RapidVap N2.
Tubos de vidrio de borosilicato para su uso exclusivo con sistemas de evaporación RapidVap N2. Los tubos de vidrio esmerilado ofrecen mejor ajuste y transferencia de calor para velocidades de evaporación más rápidas. Los vástagos están diseñados para su uso con determinaciones de punto final programadas Cool-Zone. Para minimizar el tiempo de evaporación, se debe utilizar el tubo con el vástago de punto final correcto. Por ejemplo, si se desea un punto final de 1,5 ml, seleccionar un tubo 7913500 con un volumen máximo de punto final de 3,0 ml daría lugar a un período innecesariamente largo necesario para evaporar los 1,5 mililitros finales en el vástago. Los tubos de fondo plano se utilizan en aplicaciones en las que las muestras se toman hasta su desecación. Cada tubo de 600 ml graduado tiene una capacidad de muestra de hasta 450 ml cuando se agita en vórtex. Cada tubo de 170 ml graduado tiene una capacidad de muestra de hasta 125 ml cuando se agita en vórtex.
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Tubo del evaporador
Para utilizar con (equipo) Sistema de evaporación de N2 RapidVap™
Cantidad 8/paq.
Volumen de la muestra (imperial) 15 oz
Volumen (métrico) 2,0 ml
Volumen de la muestra (métrico) 450 mL
Peso (imperial) 4 lb
Peso (métrico) 1,8 kg