Learn More
SymLine Conexión de rosca FlexTube
Código de producto. 15840945
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos FlexTube GL25
Tubos FlexTube Pro GL25
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15840945
Marca: SymLine 106579
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexión roscada para tubos fabricada en PTFE resistente a los productos químicos.
  • Fabricado en PTFE para una mayor resistencia química
  • Ajustable y fácil de instalar: simplemente acorte el tubo según sea necesario, y luego monte la conexión roscada optimizada y el sellado
  • Conductor electrostático < 106 (máx) Ω
  • ∅ 16,9 mm o ∅ 19,8 mm de diámetro exterior
  • Disponible en 4 longitudes estándar diferentes de 600, 1200, 1500 y 2500mm.
  • Ajustable
  • fácil de instalar: simplemente acorte el tubo según sea necesario y luego monte la conexión roscada optimizada y el sellado
  • FlexTube con pared interior en espiral o o FlexTubePro Pared interior lisa
  • Especificaciones
    Material PTFE
    Para utilizar con Tubos FlexTube GL25
    Cantidad de embalaje 2 paq.
    Color Negro
    Tipo de producto Conexión roscada