Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Código de producto. 30274336
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
18 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30274336 15 mL paquete de 100
30274381 18 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30274336 Proveedor Grant Instruments N.º de proveedor DEN TUBE 16
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
  • Glass Test Tubes
  • 100 pcs/box
  • For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
  • Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Black
Material del cierre Polypropelene
Color Clear
Capacidad (métrico) 15 mL
Material Borosilicate Glass
Forma Cylindrical
Desechables Reusable
Para utilizar con DEN-1, DEN-1B, DEN-600
Cantidad 100/Pk.
Con reborde No
Diámetro interior (métrico) 15.5 mm
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No
Altura (métrico) 100 mm
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Screw Cap
Tipo de producto Reusable Glass Tube
Grosor de pared 0.2 mm
Forma del fondo Round
Diámetro (imperial) 0.63 in.
Diámetro interior (imperial) 0.61 in.
Altura (imperial) 3.94 in.