Learn More
Greiner Bio-One Tubos
Código de producto. 10547091
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10547091 28 ml paquete de 1200
1 options
Código de producto. 10547091
Marca: Greiner Bio-One 205111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro (métrico) 26 mm
Tipo de producto Tubo
Capacidad (métrico) 28 ml
N.º por caja 1200
Altura (métrico) 64 mm