Learn More
Sartorius Medios en tubo para unidades de filtración con membrana Sartorius: Agar de mosto
Shop All Sartorius ProductsDescription
Los medios de cultivo tradicionales para microorganismos son los medios de agar. Se pueden utilizar para el método de filtración con membrana o para la incubación directa. Los medios de agar en tubos se utilizan para el vertido de placas de agar. El contenido de un tubo es suficiente para dos placas de Petri de 90 mm o tres de 60 mm.
- Agar de Wort: para la determinación de levaduras y mohos
- Tubos de 20 ml, 50 tubos por caja
- Según las fórmulas internacionales
- Calidad uniforme
Specifications
Specifications
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de medios | Agar de mosto |
| Esterilidad | Sterile |
| Tipo de prueba | Microbial Detection |
| Volumen de llenado | 20 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de recuentos totales |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 20 mL |