missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TUBE1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Descripción
Sequence: MTQSVVVQVGQCGNQIGCCFWDLALREHAAVNQKGIYDEAISSFFRNVDTRVVGDGGSISKGKICSLKARAVLIDMEEGVVNEILQGPLRDVFDTKQLITDISGSGNNWAVGHKVFGSLYQDQILEKFRKSAEHCDCLQCFFIIHSMGGGTGSGLGTFLLKVLEDEFPEVYRFVTSIYPSGEDDVITSPYNSILAMKELNEHADCVLPIDNQSLFDIISKIDLMVNSGKLGTTVKPKSLVTSSSGALKKQHKKPFDAMNNIVANLLLNLTSSARFEGSLNMDLNEISMNLVPFPQLHYLVSSLTPLYTLTDVNIPPRRLDQMFSDAFSKDHQLLRADPKHSLYLACALMVRGNVQISDLRRNIERLKPSLQFVSWNQEGWKTSLCSVPPVGHSHSLLALANNTCVKPTFMELKERFMRLYKKKAHLHHYLQVEGMEESCFTEAVSSLSALIQEYDQLDATKNMPVQDLPRLSIAM
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TUBE1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | In 1x PBS, pH 7.4 |
| génica | tubulin, epsilon 1 |
| N.º de referencia del gen | NM_016262 |
| Alias de gen | FLJ22589/TUBE/dJ142L7.2 |
| Símbolos de los genes | TUBE1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?