Learn More
Witeg™ Tube-washer with NS 29/32
Código de producto. 10375822
Change view
Click to view available options
:
For Use With NMR tubes and cuvettes
Código de producto.
10375822 For Use With NMR tubes and cuvettes
1 options
Código de producto. 10375822 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 2 900 029
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Información de órdenes
ForUseWith
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) NMR tubes and cuvettes
Tipo de producto Tube Washer
Incluye NS 29/32
Cantidad 1 Pack