Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación con forma de tubo
Código de producto. 11818902 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11818902 9 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 11818902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso con cubetas estándar de 10 mm. Las barras de agitación con forma de tubo Fisherbrand™ están moldeadas isostáticamente en plástico PTFE puro aprobado por la FDA.
Designed for use with 10mm standard cuvettes. Fisherbrand™ Tube-Shaped Stirrer Bars are isostatically molded in pure FDA-approved PTFE plastic.
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Disponible con imanes Alnico V o de tierras raras
  • Pulido de forma individual para mantenerse limpio durante más tiempo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9 x 9 x 6 mm
Para utilizar con (equipo) Cubetas
Altura (métrico) 6 mm
Diámetro (métrico) 9 mm
Longitud (métrico) 9 mm
Cantidad 5/Paq.