Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-10146182 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Bastidor de rodillos para tubos, grande
Bastidor de rodillos para tubos, pequeño
Tamaño del tubo:
10 mL, 15 mL
3,5 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño del tubo unitSize
17981472 Bastidor de rodillos para tubos, pequeño 3,5 a 7 ml paquete de 3
17971472 Bastidor de rodillos para tubos, grande 10 mL, 15 mL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981472
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución eficiente y práctica para flujos de trabajo de rodillos tubulares.
Amplíe la capacidad de su flujo de trabajo. Cada gradilla de rodillos para tubos Fisherbrand tiene capacidad para 10 tubos, lo que duplica o triplica la capacidad de su equipo de rodillos para tubos.
  • Ahorro de tiempo de proceso: el procesamiento de lotes grandes reduce la cantidad de ciclos de rodillos necesarios para los procedimientos de laboratorio
  • Ahorro de dinero: manipula más sin la necesidad de invertir en varias máquinas para procesar la misma cantidad de tubos
  • Ahorro de espacio valioso: la capacidad adicional es especialmente útil cuando la capacidad de la incubadora es limitada
  • Enrollado de tubos preciso y eficiente
  • El eje del soporte del tubo es paralelo al eje del rodillo para una rotación horizontal pura para una manipulación controlada de la muestra.
  • Proporciona una mezcla más suave: la gradilla de rodillos para tubos reduce las RPM efectivas del tubo proporcionando una mezcla más lenta (Nuevo cálculo de RPM = [Valor de velocidad] * 0,26)
  • Conserva la integridad de la muestra: la velocidad controlada y más baja mitiga el daño celular y reduce los errores de muestra, como la hemólisis.
  • Organizar las muestras antes y después de la mezcla
  • Úselo como gradilla para tubos de almacenamiento para el almacenamiento vertical o sumerja en un baño de hielo
  • La construcción de polipropileno es resistente al desgaste y ofrece una esterilización fiable mediante autoclave
  • Anillos de silicona para una rotación suave y un contacto suave con el rodillo
Especificaciones
Admite 10 tubos
Tamaño del tubo 3,5 a 7 ml
Tipo de producto Bastidor de rodillos para tubos, pequeño
Material Polipropileno, Silicona
Peso (imperial) 0.6 lb.
Peso (métrico) 0.27 kg
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Tubos de transporte, de fondo cónico, para extracción de sangre y cultivo (de 3,5 a 7 ml) de hasta 10 a 17 mm
Incluye Envase de 3 gradillas