Learn More
Thermo Scientific™ Agitador rotativo de tubos
Código de producto. p-6091908 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
Tapón US
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15228854 Tapón US cada uno
15238854 Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15228854 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88881001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumente la eficiencia de su laboratorio con nuestro rotador de tubos con velocidad variable, que incluye un diseño flexible y una sencilla pantalla que le ayudarán a aumentar la flexibilidad y la eficacia.
Aumente la eficiencia de su laboratorio con el agitador rotativo/girador de tubos Thermo Scientific™ con velocidad variable.' Un diseño flexible y compacto y la sencilla pantalla le ayudarán a aumentar la flexibilidad y la eficacia.
  • Brazos giratorios intercambiables con capacidad para diferentes tamaños de tubo para lograr una flexibilidad máxima. Las palas tienen un rango de configuración de 0 a 90 grados.
  • Consiga una mezcla más eficaz con el modo «oscilación». La oscilación se produce cada 40 grados en el ciclo rotatorio.
  • Tamaño reducido
  • Sencillez plug-and-play
  • Motor sin mantenimiento y funcionamiento silencioso
Garantía
Garantía de dos años.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 10 a 40 rpm
Requisitos eléctricos 100 V a 240 V CA 50/60 Hz
Tensión De 100 V a 240V CA
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Vataje 6W
Admite Combinación de 4 palas de tubos
Tipo de producto Rotador
Certificaciones/conformidad CE, cCSAus
Tipo de tapón Tapón US
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 154 x 225 x 195 mm (6 x 8.9 x 7.7 pulg)
Altura (imperial) 7,7 in
Altura (métrico) 195mm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud de la plataforma (imperial) 6 in.
Longitud (métrico) 154mm
Longitud de la plataforma (métrico) 154 mm
Anchura (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 225mm
Peso con embalaje (imperial) 2.65 lb.
Peso con embalaje (métrico) 1.2 kg
Modelo Rotador, girador de tubos
Incluye Dos palas de 10/15 ml (88881005)
Dos palas de 5 ml/7 ml (88881006)
Dos palas de 1.5 ml/2 ml (88881007)
Una pala de 50 ml (88881009)
Las palas también se pueden adquirir como accesorios en las cantidades especificadas anteriormente
Garantía y oferta de servicio 2 años
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.