Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos para incubadores de agitación
Código de producto. 16393226 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubo de 15 ml
Tubos
Tubos de 1,5 a 2 ml
Tubos de 15 ml, 50 ml
Tubos de 500 ml
Tubos de 50 mL
Ángulo de inclinación:
Horizontal
Vertical
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Ángulo de inclinación unitSize
16393226 Tubos de 15 ml, 50 ml Vertical cada uno
16363236 Tubos Vertical cada uno
16373236 Tubo de 15 ml Vertical cada uno
16303246 Tubos de 50 mL Vertical cada uno
16323246 Tubos de 500 ml Vertical cada uno
16393236 Tubos de 1,5 a 2 ml Horizontal cada uno
16383236 Tubo de 15 ml Horizontal cada uno
16313246 Tubos de 50 mL Horizontal cada uno
8 options
Código de producto. 16393226
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla para tubos Fisherbrand™ está diseñada para usarse con un incubador de agitación y puede sostener una variedad de tamaños de tubos.
  • Para usar con incubador de agitación
  • Fabricada en plástico, polipropileno, aluminio o alambre
  • Diseñada para sostener tubos
Especificaciones
Ángulo de inclinación Vertical
Admite Tubos de 15 ml, 50 ml
Capacidad de tubos 15 ml, 50 ml
Tipo de producto Gradilla de tubos
Material Plástico
Para utilizar con (equipo) 16313226
N.º de posiciones 32, 20
Cantidad de embalaje 1 unidad