Learn More
Greiner Bio-One Tubo de polipropileno no estéril con fondo redondo
Código de producto. 10353821
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10353821 5 ml 2000 PCS
1 options
Código de producto. 10353821 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 115201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para una variedad de propósitos y con buena estabilidad térmica, química y mecánica.
  • Los tubos de polipropileno presentan una estabilidad térmica, química y mecánica particularmente buena
  • Este material es ideal para el almacenamiento de productos químicos y muestras biológicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12 mm
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 75 mm
Cantidad 250/paq.