Descripción
Pared de policarbonato de 1 ml de grosor, caja de 100
- Tubo de pc
- 1 mL
- 100/paq.
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubo |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S150-AT SKU n.º 45582, S140-AT SKU n.º 45978, rotor A120-AT2 SKU n.º 45583, rotor S55-S SKU n.º 45594 |
| Capacidad | 1 mL |
| RCF máx. | 1.048.684 x g |
| Vel. máx | 150.000 rpm |
| Diámetro exterior (métrico) | 11 mm |
| Longitud (métrico) | 34 mm |
| N.° por paquete | 100/paq. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?