Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Sellado de EPDM
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Diámetro (métrico) | Boquilla de 20 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad de embalaje | 20/escala |
| Tamaño de rosca | 3/4 pulg |
| Anchura (métrico) | 13 mm |
| Incluye | Tuerca de tapón |
| Material (sello) | EPDM |
| Tipo de producto | Boquilla del tubo |