Learn More
Fisherbrand™ Soportes para tubos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo:
Soporte para tubos azul
Soporte para tubos blanco
Soporte para tubos negro
Para utilizar con (equipo):
Tubo de PCR de pared fina, 0,3 ml
Tubo de PCR de pared fina, 0,5 ml
Tubo de poliestireno, 1,5 ml
Modelo:
440
445
449
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para tubos blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de poliestireno, 1,5 ml |
| Modelo | 440 |