Descripción
- Se puede utilizar en todos los mezcladores de vórtex
- Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
- Fabricado en espuma de polietileno
- Elija el soporte adecuado para el tamaño de la muestra, o seleccione la plaquita plana y el corte para ajustarse a las especificaciones personalizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Microtubos de 1,5 a 2 ml |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Material | Espuma |
| Descripción | Soporte para microtubos de 1,5-2,0 ml |
| N.º de posiciones | 24 |