Learn More
OHAUS™ Soporte para tubos
Código de producto. 15712649 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
14 tubos de 19 mm
20 tubos de 25 mm
9 tubos de 13 mm
Microtubos
Microtubos de 0,5 ml
Microtubos de 1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Admite unitSize
15712649 9 tubos de 13 mm paquete de 2
15722649 14 tubos de 19 mm paquete de 2
15732649 20 tubos de 25 mm paquete de 2
15762619 Microtubos de 0,5 ml cada uno
15772619 Microtubos de 1,5 a 2 ml cada uno
15742649 Microtubos paquete de 2
6 options
Código de producto. 15712649
Marca: OHAUS™ 30400229
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte para tubos OHAUS™ está fabricado con espuma de polietileno y se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
  • Se puede utilizar en todos los mezcladores de vórtex
  • Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
  • Fabricado en espuma de polietileno
  • Elija el soporte adecuado para el tamaño de la muestra, o seleccione la plaquita plana y el corte para ajustarse a las especificaciones personalizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 9 tubos de 13 mm
Tamaño del tubo Entre 9 y 13 mm
Tipo de producto Soporte para tubos
Material Espuma
Descripción Soporte para tubos 9-13 mm, paquete de 2
N.º de posiciones 8
Cantidad de embalaje 2/paq.