Learn More
BOLA Tube Fittings
Descripción
- Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE.
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud global (métrico) | 6 mm |
| Color | White |
| Flexibility | Rigid |