Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Cierres y tapas para tubos
- Gosselin™ Cierres de tubos
Gosselin™ Cierres de tubos
Código de producto. 11922815| Código de producto. | Color | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | unitSize | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11922815 | Blanco | Tapón recto | Tubo | paquete de 12000 | - |
| 11592762 | Blanco | Tapón con aletas | Tubos sin reborde | paquete de 2500 | - |
| 11758593 | Blanco | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | 1500 PCS | 1500 bolsa |
| 11748603 | Amarillo | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | 2500 PCS | Bolsa de 2500 |
| 11778613 | Rojo | Tapón recto | Gradilla o centrífuga | 1000 PCS | 1000/bolsa |
| 11748593 | Blanco | Tapón con aletas | Tubos sin reborde | 3000 PCS | - |
| 11798613 | Verde | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 PCS | 3000 bolsa |
| 11768613 | Rojo | Tapón recto | Gradilla o centrífuga | 2000 PCS | Bolsa de 2000 |
| 11723313 | Natural | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | paquete de 1500 | 1500 bolsa |
| 11708623 | Verde | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | 2500 PCS | Bolsa de 2500 |
| 11798603 | Rojo | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 PCS | 3000 bolsa |
| 11728603 | Azul | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 PCS | 3000 bolsa |
| 11708613 | Rojo | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | 2500 PCS | Bolsa de 2500 |
| 11718613 | Rojo | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | paquete de 1500 | 1500 bolsa |
| 11738603 | Amarillo | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 PCS | 3000 bolsa |
| 11758603 | Natural | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | 2500 PCS | Bolsa de 2500 |
| 11778593 | Blanco | Tapón recto | Gradilla o centrífuga | 4000 PCS | Bolsa de 4000 |
| 11502772 | Blanco | Tapón recto | Tubo | paquete de 2000 | - |
| 12113791 | Azul | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | 1500 PCS | 1500 bolsa |
| 11825853 | Azul | Con aletas | 11 mm de diámetro interior Tubo de vertido | 2500 PCS | - |
Product Code. 11922815
Brand: Gosselin™ B13523
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
- Todos los tapones cuentan con estrías verticales para facilitar el agarre
- Protegidos con una bolsa exterior de polietileno para evitar la contaminación por partículas
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Tipo de producto | Tapón recto |
| Material | LDPE |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.