Learn More
Gosselin™ Cierres de tubos
Código de producto. 11758593
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Verde
Tipo de producto:
Con aletas
Tapón con aletas
Tapón recto
Para utilizar con (equipo):
11 mm de diámetro interior Tubo de vertido
Gradilla o centrífuga
Tubo
Tubo de 10 mm
Tubo de 11 mm
Tubo de 13,5 mm
Tubos sin reborde
Cantidad:
1000/bolsa
1500 bolsa
3000 bolsa
Bolsa de 2000
Bolsa de 2500
Bolsa de 4000
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
1500 PCS
2000 PCS
2500 PCS
3000 PCS
4000 PCS
paquete de 12000
paquete de 1500
paquete de 2000
paquete de 2500
Código de producto. Color Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
11758593 Blanco Tapón con aletas Tubo de 13,5 mm 1500 bolsa 1500 PCS
11592762 Blanco Tapón con aletas Tubos sin reborde - paquete de 2500
11748603 Amarillo Tapón con aletas Tubo de 11 mm Bolsa de 2500 2500 PCS
11778613 Rojo Tapón recto Gradilla o centrífuga 1000/bolsa 1000 PCS
11748593 Blanco Tapón con aletas Tubos sin reborde - 3000 PCS
11798613 Verde Tapón con aletas Tubo de 10 mm 3000 bolsa 3000 PCS
11768613 Rojo Tapón recto Gradilla o centrífuga Bolsa de 2000 2000 PCS
11723313 Natural Tapón con aletas Tubo de 13,5 mm 1500 bolsa paquete de 1500
11708623 Verde Tapón con aletas Tubo de 11 mm Bolsa de 2500 2500 PCS
11798603 Rojo Tapón con aletas Tubo de 10 mm 3000 bolsa 3000 PCS
11728603 Azul Tapón con aletas Tubo de 10 mm 3000 bolsa 3000 PCS
11708613 Rojo Tapón con aletas Tubo de 11 mm Bolsa de 2500 2500 PCS
11718613 Rojo Tapón con aletas Tubo de 13,5 mm 1500 bolsa paquete de 1500
11738603 Amarillo Tapón con aletas Tubo de 10 mm 3000 bolsa 3000 PCS
11758603 Natural Tapón con aletas Tubo de 11 mm Bolsa de 2500 2500 PCS
11778593 Blanco Tapón recto Gradilla o centrífuga Bolsa de 4000 4000 PCS
11922815 Blanco Tapón recto Tubo - paquete de 12000
11502772 Blanco Tapón recto Tubo - paquete de 2000
12113791 Azul Tapón con aletas Tubo de 13,5 mm 1500 bolsa 1500 PCS
11825853 Azul Con aletas 11 mm de diámetro interior Tubo de vertido - 2500 PCS
20 options
Código de producto. 11758593
Marca: Gosselin™ BA13503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aptos para diferentes usos de tubos y aplicaciones. Los tapones para tubos Gosselin™ están disponibles en estilos de tapón recto, con aletas, con faldón o de rosca y se han fabricado con plástico de polietileno.
  • Todos los tapones cuentan con estrías verticales para facilitar el agarre
  • Protegidos con una bolsa exterior de polietileno para evitar la contaminación por partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón con aletas
Material LDPE
Color Blanco
Cantidad 1500 bolsa
Para utilizar con (equipo) Tubo de 13,5 mm