Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Cierres y tapas para tubos
- Gosselin™ Cierres de tubos
Gosselin™ Cierres de tubos
Código de producto. 11708623| Código de producto. | Color | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11708623 | Verde | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | Bolsa de 2500 | 2500 PCS |
| 11592762 | Blanco | Tapón con aletas | Tubos sin reborde | - | paquete de 2500 |
| 11758593 | Blanco | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | 1500 bolsa | 1500 PCS |
| 11748603 | Amarillo | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | Bolsa de 2500 | 2500 PCS |
| 11778613 | Rojo | Tapón recto | Gradilla o centrífuga | 1000/bolsa | 1000 PCS |
| 11748593 | Blanco | Tapón con aletas | Tubos sin reborde | - | 3000 PCS |
| 11798613 | Verde | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 bolsa | 3000 PCS |
| 11768613 | Rojo | Tapón recto | Gradilla o centrífuga | Bolsa de 2000 | 2000 PCS |
| 11723313 | Natural | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | 1500 bolsa | paquete de 1500 |
| 11798603 | Rojo | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 bolsa | 3000 PCS |
| 11728603 | Azul | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 bolsa | 3000 PCS |
| 11708613 | Rojo | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | Bolsa de 2500 | 2500 PCS |
| 11718613 | Rojo | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | 1500 bolsa | paquete de 1500 |
| 11738603 | Amarillo | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 bolsa | 3000 PCS |
| 11758603 | Natural | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | Bolsa de 2500 | 2500 PCS |
| 11778593 | Blanco | Tapón recto | Gradilla o centrífuga | Bolsa de 4000 | 4000 PCS |
| 11922815 | Blanco | Tapón recto | Tubo | - | paquete de 12000 |
| 11502772 | Blanco | Tapón recto | Tubo | - | paquete de 2000 |
| 12113791 | Azul | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | 1500 bolsa | 1500 PCS |
| 11825853 | Azul | Con aletas | 11 mm de diámetro interior Tubo de vertido | - | 2500 PCS |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Todos los tapones cuentan con estrías verticales para facilitar el agarre
- Protegidos con una bolsa exterior de polietileno para evitar la contaminación por partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón con aletas |
| Material | LDPE |
| Color | Verde |
| Cantidad | Bolsa de 2500 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 11 mm |