Learn More
Buerkle™ Cepillo de limpieza de tubos
Descripción
- Fabricado con PVC y acero inoxidable.
- Disponibles en diversas longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Bristle Material | PVC |
| Material del mango | Acero inoxidable |
| Color | Negro con cerdas blancas |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreadores de 50 mm de diám. |
| Longitud (métrico) | 300 cm |
| Peso (métrico) | 0,436 kg |