Learn More
Julabo™ Abrazaderas de tubo para baños
Código de producto. p-8002864
Change view
Click to view available options
Admite:
19,05 mm (0,75 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados
Diámetro interno de 1 pulg Tubos reforzados
Soporta 12 mm o 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Admite unitSize
11960318 19,05 mm (0,75 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados paquete de 2
11940318 Soporta 12 mm o 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados paquete de 2
11990318 Diámetro interno de 1 pulg Tubos reforzados paquete de 2
3 options
Código de producto. 11960318
Marca: Julabo™ 8970483
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de circulación criocompacto CF31, CF41, baño de circulación refrigerado/calefactado F25-HL, F32-HE, F32-HL
Tipo Abrazadera de tubo
Admite 19,05 mm (0,75 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados
Tamaño 3