Learn More
Julabo™ Abrazaderas de tubo para baños
Código de producto. 11940318
Change view
Click to view available options
Admite:
19,05 mm (0,75 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados
Diámetro interno de 1 pulg Tubos reforzados
Soporta 12 mm o 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Admite unitSize
11940318 Soporta 12 mm o 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados paquete de 2
11960318 19,05 mm (0,75 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados paquete de 2
11990318 Diámetro interno de 1 pulg Tubos reforzados paquete de 2
3 options
Código de producto. 11940318
Marca: Julabo™ 8970482
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40 y CF41, baño de circulación calefactado abierto ED-13
Tipo Abrazadera de tubo
Admite Soporta 12 mm o 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro interno Tubos reforzados
Tamaño 3