Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Código de producto. 17105284 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro de la cerda (métrico):
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro de la cerda (métrico) unitSize
17105284 1,9 cm cada uno
17175274 2,54 cm cada uno
17185274 1,27 cm cada uno
17195274 0,63 cm cada uno
4 options
Código de producto. 17105284
Marca: Micronova™ BRPL3418
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tube Brushes are made of white polypropylene and are fitted with a microfilament fiber brush head. They are suitable for cleaning around elbow fittings and in tight spaces.
  • Product Type: Tube Brush
  • Material: Polypropylene
  • Color: White
  • Handle Type: Round
  • Head Type: Microfilament Fiber
  • Tip Type: Flat
  • Length: 46 cm (18 in.)
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Application): Cleaning
Especificaciones
Tipo de producto Tube Brush
Bristle Material Polipropileno
Bristle Type Rigidez media
Color-coded No
Material del mango Polypropylene
Handle Type Round
Tipo de punta Flat
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility
Color Blanco
Diámetro de cerda (imperial) 0.75 in.
Diámetro de la cerda (métrico) 1,9 cm
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) Limpieza
Longitud (imperial) 18 in.
Longitud (métrico) 46 cm
Material Polipropileno
Envase Individually Packaged
Cantidad 1 Ea.
Peso (imperial) 1 oz.
Peso (métrico) 28.35 g