Learn More
OHAUS™ Bloque de tubos
Código de producto. 15772549 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Eppendorf Tubes
Tubos
Tubos criogénicos
Tubos cónicos
No. of Places:
4
8
9
24
30
Tamaño del tubo:
0,5 ml
1,5 ml
15 ml
2 ml
50 ml
5 ml
De 5 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite No. of Places Tamaño del tubo unitSize
15772549 Tubos cónicos 8 15 ml cada uno
15712549 Tubos 30 0,5 ml cada uno
15722549 Tubos 24 1,5 ml cada uno
15732549 Tubos 24 2 ml cada uno
15742549 Tubos 24 De 5 a 7 ml cada uno
15752549 Tubos criogénicos 24 2 ml cada uno
15762549 Eppendorf Tubes 9 5 ml cada uno
15782549 Tubos cónicos 4 50 ml cada uno
8 options
Código de producto. 15772549
Marca: OHAUS™ 30400135
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El bloque de tubo OHAUS™ está construido de plástico Valox 357 y alberga una variedad de tubos.
  • Diseñado para mantener los tubos en su sitio de forma segura
  • Las aplicaciones incluyen: cultivos celulares, cultivos bacterianos y de levadura, inmunoensayos, estudios de proteínas, técnicas de transferencia, tinción y geles de destaining, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, ADN, ARN, hibridaciones, reacciones enzimáticas y ensayos ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Bloque para 9 tubos cónicos de 15 ml
Para utilizar con (equipo) Agitador
Admite Tubos cónicos
Material Plástico Valox 357
No. of Places 8
Tipo Bloque
Tamaño del tubo 15 ml
Dimensiones (L x An) 10,67 cm x 14,70 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,67 x 14,7 x 12,7 cm
Longitud (imperial) 4,20 in
Longitud (métrico) 10,67 cm
Anchura (imperial) 5,80 in
Anchura (métrico) 14,70 cm
Altura (imperial) 5,00 in
Altura (métrico) 12,700 cm
Fondo (imperial) 4,20 in
Fondo (métrico) 10,67 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.