Descripción
- Diseñado para mantener los tubos en su sitio de forma segura
- Las aplicaciones incluyen: cultivos celulares, cultivos bacterianos y de levadura, inmunoensayos, estudios de proteínas, técnicas de transferencia, tinción y geles de destaining, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, ADN, ARN, hibridaciones, reacciones enzimáticas y ensayos ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque para 9 tubos Eppendorf de 5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador |
| Admite | Eppendorf Tubes |
| Material | Plástico Valox 357 |
| No. of Places | 9 |
| Tipo | Bloque |
| Tamaño del tubo | 5 ml |
| Dimensiones (L x An) | 10,67 cm x 14,70 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10,67 x 14,7 x 12,7 cm |
| Longitud (imperial) | 4,20 in |
| Mostrar más |