Learn More
OHAUS™ Bloque de tubos
Código de producto. 15752549 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Eppendorf Tubes
Tubos
Tubos criogénicos
Tubos cónicos
No. of Places:
4
8
9
24
30
Tamaño del tubo:
0,5 ml
1,5 ml
15 ml
2 ml
50 ml
5 ml
De 5 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite No. of Places Tamaño del tubo unitSize
15752549 Tubos criogénicos 24 2 ml cada uno
15712549 Tubos 30 0,5 ml cada uno
15722549 Tubos 24 1,5 ml cada uno
15732549 Tubos 24 2 ml cada uno
15742549 Tubos 24 De 5 a 7 ml cada uno
15762549 Eppendorf Tubes 9 5 ml cada uno
15772549 Tubos cónicos 8 15 ml cada uno
15782549 Tubos cónicos 4 50 ml cada uno
8 options
Código de producto. 15752549
Marca: OHAUS™ 30400133
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El bloque de tubo OHAUS™ está construido de plástico Valox 357 y alberga una variedad de tubos.
  • Diseñado para mantener los tubos en su sitio de forma segura
  • Las aplicaciones incluyen: cultivos celulares, cultivos bacterianos y de levadura, inmunoensayos, estudios de proteínas, técnicas de transferencia, tinción y geles de destaining, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, ADN, ARN, hibridaciones, reacciones enzimáticas y ensayos ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque para 24 tubos criogénicos de 2 ml
Para utilizar con (equipo) Agitador
Admite Tubos criogénicos
Material Plástico Valox 357
No. of Places 24
Tipo Bloque
Tamaño del tubo 2 ml
Dimensiones (L x An) 10,20 cm x 14,20 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,2 x 14,2 x 5,6 cm
Longitud (imperial) 4,00 in
Longitud (métrico) 10,20 cm
Anchura (imperial) 5,60 in
Anchura (métrico) 14,20 cm
Altura (imperial) 2,20 in
Altura (métrico) 5,600 cm
Fondo (imperial) 4,00 in
Fondo (métrico) 10,20 cm