Descripción
- Diseñado para mantener los tubos en su sitio de forma segura
- Las aplicaciones incluyen: cultivos celulares, cultivos bacterianos y de levadura, inmunoensayos, estudios de proteínas, técnicas de transferencia, tinción y geles de destaining, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, ADN, ARN, hibridaciones, reacciones enzimáticas y ensayos ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque para 24 tubos de 2,0 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador |
| Admite | Tubos |
| Material | Plástico Valox 357 |
| No. of Places | 24 |
| Tipo | Bloque |
| Tamaño del tubo | 2 ml |
| Dimensiones (L x An) | 10,20 cm x 14,20 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10,2 x 14,2 x 5,3 cm |
| Longitud (imperial) | 4,00 in |
| Mostrar más |