Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Longitud (métrico) | 245 mm |
| Material | PFA |
| Para utilizar con | Análisis de trazas metálicas |
| Incluye | Tapón |
| Diámetro interior (métrico) | 19 mm |
| Diámetro (métrico) | 22 mm |