Learn More
TUBB4 Monoclonal Antibody (OTI8E3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17528541
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17528541 30 μL 30 microlitros
17508541 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17528541
Marca: Origene Technologies TA503110S
Mouse Monoclonal Antibody
TUBB4 Monoclonal antibody specifically detects TUBB4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno TUBB4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8E3
Concentración 0.49 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LSM1
N.º de referencia del gen O15116
Alias de gen AI325297; beta-5; class IVa beta-tubulin; dystonia 4, torsion (autosomal dominant); DYT4; hypothetical protein LOC540236; M(beta)4; QtrA-11757; Tubb; TUBB4; Tubb4a; TUBB5; Tubulin 5 beta; tubulin beta; tubulin beta 4A class IVa; tubulin beta-4 chain; Tubulin beta-4A chain; tubulin, beta 4; tubulin, beta 4 class IVa; tubulin, beta 4A class IVa; tubulin, beta, 5; unnamed protein product
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-133 of human LSM1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27257
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a