missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TUBB3-Specific Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1F8G10, Proteintech

Código de producto. 16811026 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16811026 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16811026 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL59466375100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The TUBB3-specific antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human TUBB3-specific. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TUBB3-specific antibody has been validated for the following applications: IF, WB analysis. This antibody is coralite™594.

Especificaciones

Antígeno TUBB3-Specific
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1F8G10
Conjugado CoraLite 594
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10381
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.