missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TUBB2B Polyclonal Antibody

Código de producto. 17757597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17757597 400 μL 400 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17757597 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA548314

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with chicken, monkey, mouse, rat, bovine, xenopus and pig based on sequence homology.

MA1-82191 recognizes class III beta-tubulin whixh is reported to be restricted to neuronal tissue. Clone TU-20 has been used to investigate tumors of neuronal origin including neuroblastoma and ganglioneuroma. Class III beta tubulin has not been detected in tumors of non neuronal origin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TUBB2B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica TUBB2B
N.º de referencia del gen Q3KRE8, Q9BVA1, Q9CWF2
Alias de gen 2410129E14Rik; bA506K6.1; beta-tubulin T beta15 (aa 1-445); brdp; class II beta-tubulin isotype; class IIb beta-tubulin; PMGYSA; RGD1309427; T beta-15; Tubb2; Tubb2a; TUBB2B; tubulin beta 2B class IIb; tubulin beta-2B chain; tubulin, beta 2; tubulin, beta 2B class IIb; tubulin, beta polypeptide paralog
Símbolos de los genes TUBB2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 12-39 amino acids from the N-terminal region of human TUBB2B.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 291081, 347733, 73710
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.