missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TUBB1 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (20B1)

Código de producto. 17940393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17940393 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17940393

Marca: Invitrogen™ MA550218

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Recombinant Monoclonal Antibody

TUBB1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow, ELISA

TUBB1 encodes a member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is specifically expressed in platelets and megakaryocytes and may be involved in proplatelet production and platelet release. A mutations in this gene is associated with autosomal dominant macrothrombocytopenia. Two pseudogenes of this gene are found on chromosome Y.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TUBB1
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 20B1
Concentración 3.6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
génica TUBB1
N.º de referencia del gen Q9H4B7
Alias de gen 2810484G07Rik; M(beta)1; tbb1; TUBB1; tubulin beta; tubulin beta 1 class VI; tubulin beta-1 chain; tubulin, beta 1 class VI
Símbolos de los genes TUBB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human TUBB1 protein.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81027
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.