missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TUBB1 Monoclonal Antibody (OTI1G5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018982
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17586102 30 μL 30 microlitros
17566102 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17586102 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA506622S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TUBB1 Monoclonal antibody specifically detects TUBB1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Specifica

Antígeno TUBB1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TUBB1
N.º de referencia del gen Q9H4B7
Alias de gen 2810484G07Rik; M(beta)1; tbb1; TUBB1; tubulin beta; tubulin beta 1 class VI; tubulin beta-1 chain; tubulin, beta 1 class VI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TUBB1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81027
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.