missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tubastatin A Hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16465608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465608 10 mg 10 miligramos
16476146 100 mg 100 miligramos
16451777 50 mg 50 miligramos
16428307 5 mg 5 miligramos
16401076 200 mg 200 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465608

Marca: Medchem Express HY13271

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tubastatin A Hydrochloride (Tubastatin A HCl) is a potent and selective HDAC6 inhibitor with IC50 of 15 nM in a cell-free assay, and is selective (1000-fold more) against all other isozymes except HDAC8 (57-fold more). Tubastatin A Hydrochloride also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).

Tubastatin A Hydrochloride (Tubastatin A HCl) is a potent and selective HDAC6 inhibitor with IC50 of 15 nM in a cell-free assay, and is selective (1000-fold more) against all other isozymes except HDAC8 (57-fold more). Tubastatin A Hydrochloride also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tubastatin A Hydrochloride
CAS 1310693-92-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClN3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Tubastatin A HCl TSA HCl
Información de solubilidad DMSO : 10.8 mg/mL (29.04 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)CN2C3=C(C4=C2C=CC=C4)CN(C)CC3)NO.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 371.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.86
Porcentaje de pureza 97.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.