Learn More
TUBAL3 Monoclonal Antibody (OTI5F10), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17590292
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17590292 100 μL 100 microlitros
17510302 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17590292
Marca: Origene Technologies TA503911
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.
Especificaciones
Antígeno TUBAL3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TUBAL3
N.º de referencia del gen A6NHL2
Alias de gen tubulin alpha like 3
Símbolos de los genes TUBAL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 150-446 of human TUBAL3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79861
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b