missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TUBAL3 Monoclonal Antibody (OTI4C5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17550292
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17550292 30 μL 30 microlitros
17530292 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17550292 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503909S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TUBAL3 Monoclonal antibody specifically detects TUBAL3 in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno TUBAL3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C5
Concentración 0.55 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Tubal3
N.º de referencia del gen A6NHL2, Q3UX10
Alias de gen TUBAL3; Tubulin alpha chain-like 3; tubulin alpha like 3; tubulin, alpha-like 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 150-446 of human TUBAL3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 238463, 291287, 487148, 79861
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.