missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TUBA8 Monoclonal Antibody (OTI3E10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17583021
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17583021 100 μL 100 microlitros
17503031 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17583021

Marca: Origene Technologies TA501009

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a member of the alpha tubulin protein family. Alpha tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. Mutations in this gene are associated with polymicrogyria and optic nerve hypoplasia. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno TUBA8
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E10
Concentración 0.63 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TUBA8
N.º de referencia del gen Q9NY65
Alias de gen CDCBM8, TUBAL2
Símbolos de los genes TUBA8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TUBA8 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51807
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.