missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TUBA1A Monoclonal Antibody (OTI2C8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17546082
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17546082 30 μL 30 microlitros
17526082 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17546082 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506605S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TUBA1A Monoclonal antibody specifically detects TUBA1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno TUBA1A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TUBB2B
N.º de referencia del gen Q9BVA1
Alias de gen alpha 1a antibody; alpha 3 antibody; alpha-tubulin; alpha-tubulin 1; Alpha-tubulin 3; alpha-tubulin 3 antibody; Alpha-tubulin isotype M-alpha-1; B-ALPHA-1; B-ALPHA-1 antibody; brain-specific antibody; Detyrosinated tubulin alpha-1A chain; FLJ25113 antibody; FLJ30169; H2 ALPHA; H2ALPHA; H2-ALPHA; hum-a-tub1; hum-a-tub1 antibody; hum-a-tub2; hum-a-tub2 antibody; LIS3; LIS3 antibody; LOC106557476; M40; MGC117247; MGC16435; OK/SW cl.56; OK/SWcl.56; OK/SW-cl.56; Talpha1 alpha-tubulin; TUBA1; Tuba-1; Tuba1a; TUBA1A antibody; TUBA3; TUBA3 antibody; TUBA6; TUBB1; TUBB5; tubulin alpha 1a; tubulin alpha-1 chain; Tubulin alpha-1A chain; tubulin alpha-1A chain antibody; tubulin alpha-3 chain; tubulin alpha-3 chain antibody; Tubulin B-alpha-1; tubulin B-alpha-1 antibody; tubulin, alpha 1; tubulin, alpha 1 (testis specific); tubulin, alpha 1A; tubulin, alpha 6; tubulin, alpha, brain-specific; unnamed protein product
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TUBB2B produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 347733
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.